Få mere at vide
Ethanolopløsning 70 %, Molekylær Biologisk Grad, Fisher BioReagents™
Artikelnummer. p-5155065
Skift visning
Mængde:
500 mL
1 L
4 L
Pakningsstørrelse:
1 L
4 L
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15542393 500 mL 500ml
15420665 1 L 1 L
15430665 4 L 4 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatory: This product is subject to excise duty on alcohol in accordance with European Directive 92/83/EEC, all customers must have an authorization before delivery.
Artikelnummer. 15542393 Leverandør Fisher BioReagents Leverandørnr. BP8201500
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatory: This product is subject to excise duty on alcohol in accordance with European Directive 92/83/EEC, all customers must have an authorization before delivery.
Bruges til at koncentrere nukleinsyreprøver ved præcipitation
  • DNase, and Protease tested to verify absence of hydrolytic enzymes
  • Combine this blend with commercial “mini-prep“ kits or traditional extraction
  • ACS grade Absolute Ethanol used in preparation of solution
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 64-17-5 , 7732-18-5
Molekylær formel C2H6O
Molekylvægt (g/mol) 46.069
InChI nøgle LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl alcohol, alcohol, methylcarbinol, grain alcohol, ethyl hydroxide, ethyl hydrate, algrain, alcohol, anhydrol, tecsol
PubChem CID 702
ChEBI CHEBI:16236
IUPAC navn ethanol
SMIL CCO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 70% Ethanol Solution
Smeltepunkt -114°C
CAS min % 70%
Farve Colorless
CAS Max % 30%
Tæthed 0.80g/cm3
Mængde 500 mL
Emballage HDPE Bottle
Fysisk form Liquid
Rester efter fordampning ≤0.001%
Vand 28%-32% (GC-TCD)
Kogepunkt 78°C
Grad Molecular Biology
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ethanol Solution 70%
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P264-Vask ansigtet, hænderne og andre blottede hudområder grundigt efter brug.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.