Få mere at vide
Ethanolopløsning 70 %, Molekylær Biologisk Grad, Fisher BioReagents™
Artikelnummer. 15542393 Shop alle Fisher Chemical produkter
Mængde:
500 mL
1 L
4 L
Pakningsstørrelse:
1 L
4 L
500ml
Regulatory: This product is subject to excise duty on alcohol in accordance with European Directive 92/83/EEC, all customers must have an authorization before delivery.
Artikelnummer. 15542393
Brand: Fisher BioReagents BP8201500
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatory: This product is subject to excise duty on alcohol in accordance with European Directive 92/83/EEC, all customers must have an authorization before delivery.
Bruges til at koncentrere nukleinsyreprøver ved præcipitation
  • DNase, and Protease tested to verify absence of hydrolytic enzymes
  • Combine this blend with commercial “mini-prep“ kits or traditional extraction
  • ACS grade Absolute Ethanol used in preparation of solution
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 64-17-5, 7732-18-5
Molekylær formel C2H6O
Molekylvægt (g/mol) 46.069
InChI nøgle LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl alcohol, alcohol, methylcarbinol, grain alcohol, ethyl hydroxide, ethyl hydrate, algrain, alcohol, anhydrol, tecsol
PubChem CID 702
ChEBI CHEBI:16236
IUPAC navn ethanol
SMIL CCO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 70% Ethanol Solution
Smeltepunkt -114°C
CAS min % 70%
Farve Colorless
CAS Max % 30%
Tæthed 0.80g/cm3
Kogepunkt 78°C
Mængde 500 mL
Emballage HDPE Bottle
Fysisk form Liquid
Rester efter fordampning ≤0.001%
Vand 28%-32% (GC-TCD)
Grad Molecular Biology
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ethanol Solution 70%
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P264-Vask ansigtet, hænderne og andre blottede hudområder grundigt efter brug.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.