Få mere at vide
Ethanolopløsning 70 %, Molekylær Biologisk Grad, Fisher BioReagents™
Beskrivelse
- DNase og Protease testet for at verificere fravær af hydrolytiske enzymer
- Kombiner denne blanding med kommerciel“ mini-forberedelse“ sæt eller traditionel udvinding
- Absolut ethanol af ACS-kvalitet, der bruges til fremstilling af opløsning
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 70% Ethanol Solution |
| Smeltepunkt | -114 °C |
| CAS min % | 70% |
| Farve | Farveløs |
| CAS Max % | 30% |
| Tæthed | 0,80g/cm3 |
| Mængde | 4 L |
| Emballage | HDPE flaske |
| Fysisk form | Væske |
| Rester efter fordampning | ≤0.001% |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Ethanol Solution 70%
- Fare
- Brandfarlig væske Kategori 2
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- H225-Meget brandfarlig væske og damp.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P264-Vask ansigt, hænder og alt udsat hud grundigt efter brug.
- P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
- MIXTURE LIST-Contain: Ethyl alcohol