Få mere at vide
Ethanolopløsning 70 %, Molekylær Biologisk Grad, Fisher BioReagents™
Artikelnummer. 15420665
Skift visning
Mængde:
500 mL
1 L
4 L
Pakningsstørrelse:
1 L
4 L
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15420665 1 L 1 L
15542393 500 mL 500ml
15430665 4 L 4 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatory: This product is subject to excise duty on alcohol in accordance with European Directive 92/83/EEC, all customers must have an authorization before delivery.
Artikelnummer. 15420665 Leverandør Fisher BioReagents Leverandørnr. BP82011
 Begrænset vare
På lager
Regulatory: This product is subject to excise duty on alcohol in accordance with European Directive 92/83/EEC, all customers must have an authorization before delivery.
Bruges til at koncentrere nukleinsyreprøver ved præcipitation
  • DNase og Protease testet for at verificere fravær af hydrolytiske enzymer
  • Kombiner denne blanding med kommerciel“ mini-forberedelse“ sæt eller traditionel udvinding
  • Absolut ethanol af ACS-kvalitet, der bruges til fremstilling af opløsning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 64-17-5 , 7732-18-5
Molekylær formel C2H6O
Molekylvægt (g/mol) 46.069
InChI nøgle LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl alcohol, alcohol, methylcarbinol, grain alcohol, ethyl hydroxide, ethyl hydrate, algrain, alcohol, anhydrol, tecsol
PubChem CID 702
ChEBI CHEBI:16236
IUPAC navn ethanol
SMIL CCO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 70% Ethanol Solution
Smeltepunkt -114 °C
CAS min % 70%
Farve Farveløs
CAS Max % 30%
Tæthed 0,80g/cm3
Mængde 1 L
Emballage HDPE flaske
Fysisk form Væske
Rester efter fordampning ≤0.001%
Vand 28%-32% (GC-TCD)
Kogepunkt 78 °C
Grad Molekylær biologi
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ethanol Solution 70%
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P264-Vask ansigt, hænder og alt udsat hud grundigt efter brug.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Ethyl alcohol