Få mere at vide
Hirschmann™ Ethanol sikkerhedsvaskeflaske
Artikelnummer. 10471672
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
500 mL
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk)
10471672 500 mL
1 options
Artikelnummer. 10471672 Leverandør Hirschmann™ Leverandørnr. 7690106
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    974.40 DKK
    904.27 DKK / Pakke med 12
    Spare 70.13 DKK
    7% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 03-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
En sikkerhedsvaskeflaske i PE-LD, komplet med skruelåg og sprayrør.
  • Fremstillet af gul transparent PE-LD
  • Indholdsmærke på tysk, engelsk, fransk og spansk
  • Faresymboler og farebetegnelser i henhold til den tyske forordning om farlige stoffer
  • 500 ml kapacitet
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 500 mL
Farve Gennemsigtig gul
Til brug med (applikation) Ethanol
Inkluderer Skruelåg, sprøjterør
Materiale LDPE
Certificeringer/compliance Tysk forordning om farlige stoffer
Produkttype Sikkerhedsvaskeflaske
Lukketype Skruelåg