Få mere at vide
Ethanol (uafgift), Puriss. pa, ACS-reagens, absolut alkohol, uden tilsætningsstof, A15,≥ 99,8 %, kun for licensindehavere, Honeywell Riedel-de Haën™
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | Ethanol (Untaxed) |
| Navn note | Puriss. p.a., ACS reagent, absolute alcohol, without additive, A15, ≥99.8%, for license holders only |
| CAS Max % | 100.0000% |
| Tæthed | 0.790 - 0.791 g/cm3 |
| Mængde | 2.5 L |
| Flammepunkt | 12°C |
| Emballage | Poly flaske |
| Lineær formel | CH2Cl2 |
| MDL nummer | MFCD00000881 |
| FN nummer | UN1170 |
| Show More |
Safety and Handling
Product Identifier
- Ethanol
- Fare
- Brandfarlig væske Kategori 2
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- H225-Meget brandfarlig væske og damp.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.