Få mere at vide
Ethanol (uafgift), Puriss. pa, ACS-reagens, prima fine spiritus, uden tilsætningsstof, F15,∼ 96 %, kun for licensindehavere, Honeywell Riedel-de Haën™
Artikelnummer. 15630620
Skift visning
Mængde:
1 L
2.5 L
4 x 2.5 L
Pakningsstørrelse:
1 L
2.5 L
Pakke med 4
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15630620 1 L 1 L
15650620 2.5 L 2.5 L
15680620 4 x 2.5 L Pakke med 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatory: This product is subject to excise duty on alcohol in accordance with European Directive 92/83/EEC, all customers must have an authorization before delivery.
Artikelnummer. 15630620 Leverandør Honeywell-Riedel-de Haen Leverandørnr. 028701L
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatory: This product is subject to excise duty on alcohol in accordance with European Directive 92/83/EEC, all customers must have an authorization before delivery.
Kemiske identifikatorer
CAS 64-17-5
Molekylær formel C2H6O
Molekylvægt (g/mol) 46.069
MDL nummer MFCD00003568
InChI nøgle LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl alcohol, alcohol, methylcarbinol, grain alcohol, ethyl hydroxide, ethyl hydrate, algrain, alcohol, anhydrol, tecsol
PubChem CID 702
ChEBI CHEBI:16236
IUPAC navn ethanol
SMIL CCO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethanol
Tæthed 0.789g/mL at 25°C
Mængde 1 L
Eksplosionsgrænse 19% (60°F)
Flammepunkt 14°C (57.2°F)
Tændingspunkt 683°F
Fysisk form Prima Fine Spirit
Lineær formel CH3CH2OH
Damptryk 44.6mmHg (20°C)
FN nummer UN1170
Beilstein 1718733
Opløselighedsinformation Completely souble in water
Formel vægt 46.07g/mol
Procent renhed 96%
Grad ACS/puriss. pa
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ethanol
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P243-Træf foranstaltninger mod statisk elektricitet.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Ethanol; ethyl alcohol