Få mere at vide
Ethanol, puriss., Honeywell
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ethanol |
| Navn note | Meets analytical specification of Ph.Eur.BP |
| Tæthed | 0.805 to 0.812g/mL at 20°C, 0.789g/mL at 25°C |
| Mængde | 2.5 L |
| Eksplosionsgrænse | 19% (60°F) |
| Flammepunkt | 14°C (57.2°F) |
| Tændingspunkt | 683°F |
| Lineær formel | CH3CH2OH |
| Damptryk | 44.6mmHg (20°C) |
| FN nummer | 1170 |
| Vis mere |