Få mere at vide
Ethanol denatureret (uden afgift), UK IDA-standard, kun for licensindehavere i Irland og Storbritannien, Solstice
Artikelnummer. 15645600
Skift visning
Mængde:
2.5 L
25 L
Pakningsstørrelse:
2.5 L
25 L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15645600 2.5 L 2.5 L
15665600 25 L 25 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatory: This product is subject to excise duty on alcohol in accordance with European Directive 92/83/EEC, all customers must have an authorization before delivery.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15645600 Leverandør Fluka Leverandørnr. 4586002.5L
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    599.86 DKK
    424.39 DKK / 2.5 L
    Spare 175.47 DKK
    29% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 22-02-2027
Regulatory: This product is subject to excise duty on alcohol in accordance with European Directive 92/83/EEC, all customers must have an authorization before delivery.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Kemiske identifikatorer
CAS 64-17-5 , 67-56-1
Molekylær formel C2H6O
Molekylvægt (g/mol) 46.069
InChI nøgle LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl alcohol, alcohol, methylcarbinol, grain alcohol, ethyl hydroxide, ethyl hydrate, algrain, alcohol, anhydrol, tecsol
PubChem CID 702
ChEBI CHEBI:16236
IUPAC navn Ethanol
SMIL CCO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethanol
Smeltepunkt -114 °C (litteratur)
Navn note Denatured, (UK IDA-standard)
CAS min % ≥50.0000%, ≥3.0000%
CAS Max % ≤100.0000%, <10.0000%
Tæthed 0,789 g/ml ved 25 °C (lit.)
Mængde 2.5 L
Flammepunkt 14 °C
Emballage Polyflaske
Lineær formel TiCl4
MDL nummer MFCD00011267
FN nummer UN1987
Beilstein 1718733
Kogepunkt 78 °C til 80 °C
Formel vægt 46
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ethanol
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet efter enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H371-Kan forårsage organskader.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P243-Træf foranstaltninger mod statisk elektricitet.
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: ethanol; ethyl alcohol, methanol