Få mere at vide
Ethanol, denatured, 91.6%, 3.7% methanol, 1.9% MIBK, 1% heptane, 1% ethyl acetate, 1% toluene (v/v)
Beskrivelse
Denatureret ethanol fungerer som et opløsningsmiddel til at fjerne maling og blækpletter på gardiner, kjole og polstring. Det bruges som brændsel i camping- og primusovne. Det bruges også til at rense vinduerne, fremstille neglelak og til at teste pektinniveauer ved fremstilling af marmelade og gelé.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ethanol |
| Smeltepunkt | -130°C |
| Navn note | Denatured |
| Farve | Farveløs |
| Tæthed | 0.789 g/mL |
| Mængde | 1 L |
| Flammepunkt | 8°C (46°F) |
| Fysisk form | Væske |
| Brydningsindeks | 1.361 |
| FN nummer | UN1170 |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Fare
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
- Aspirationstoksicitet Kategori 1
- Carcinogenicitet Kategori 2
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Brandfarlig væske Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet efter enkelt eksponering Kategori 2
- H225-Meget brandfarlig væske og damp.
- H304-Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H351-Mistænkt for at fremkalde kræft.
- H371-Kan forårsage organskader.
- H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
- EUH066-Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.