Få mere at vide
Ethanol, denatured, 91.6%, 3.7% methanol, 1.9% MIBK, 1% heptane, 1% ethyl acetate, 1% toluene (v/v)
Artikelnummer. 15494995
Mængde:
1 L
4 L
4 x 1 L
Pakningsstørrelse:
1 L
4 L
Regulatory: This product is subject to excise duty on alcohol in accordance with European Directive 92/83/EEC, all customers must have an authorization before delivery.
Artikelnummer. 15494995
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 045844.M1
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatory: This product is subject to excise duty on alcohol in accordance with European Directive 92/83/EEC, all customers must have an authorization before delivery.
CAS: 64-17-5 | C2H6O | 46.069 g/mol
Denatureret ethanol fungerer som et opløsningsmiddel til at fjerne maling og blækpletter på gardiner, kjole og polstring. Det bruges som brændsel i camping- og primusovne. Det bruges også til at rense vinduerne, fremstille neglelak og til at teste pektinniveauer ved fremstilling af marmelade og gelé.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 64-17-5
Molekylær formel C2H6O
Molekylvægt (g/mol) 46.069
MDL nummer MFCD00003568
InChI nøgle LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl alcohol, alcohol, methylcarbinol, grain alcohol, ethyl hydroxide, ethyl hydrate, algrain, alcohol, anhydrol, tecsol
PubChem CID 702
ChEBI CHEBI:16236
IUPAC navn ethanol
SMIL CCO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethanol
Smeltepunkt -130°C
Navn note Denatured
Farve Colorless
Tæthed 0.789 g/mL
Kogepunkt 78°C
Mængde 4 x 1 L
Flammepunkt 8°C (46°F)
Fysisk form Liquid
Brydningsindeks 1.361
FN nummer UN1170
Beilstein 1718733
Merck Index 14,3760
Opløselighedsinformation Miscible with water and most organic solvents.
Formel vægt 46.08
Procent renhed 91.6%
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) 3.7% methanol, 1% ethyl acetate, 1% toluene (v/v)
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
  • Aspirationstoksicitet Kategori 1
  • Carcinogenicitet Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet efter enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H304-Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H351-Mistænkt for at fremkalde kræft.
  • H371-Kan forårsage organskader.
  • H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
  • EUH066-Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.