Få mere at vide
Ethanol-d6, TRC
Artikelnummer. 30382349
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
30382349 100 mg
1 options
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 30382349 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCE890124100MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-12-2026
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethanol-d6
CAS 1516-08-1
Molekylær formel C2 2H6 O
Mængde 100 mg
Synonym Ethanol D6, Ethyl-d5 alcohol-d (6CI,7CI,8CI), 1,1,2,2,2-Pentadeuteroethanol-d, Deuterioethanol-d6, Deuteroethanol-d6, Hexadeuterioethanol, Hexadeuteroethanol, Perdeuterioethanol, Perdeuteroethanol, [2H6]Ethanol, Ethanol-d6 (9CI)
InChI formel InChI=1S/C2H6O/c1-2-3/h3H,2H2,1H3/i1D3,2D2,3D
SMIL [2H]OC([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H]
IUPAC navn 1,1,1,2,2-pentadeuterio-2-deuteriooxyethan
Molekylvægt (g/mol) 52.11
Formel vægt 52.0795