Få mere at vide
Ethanol-d6, til NMR, vandfri, 99 % atom D, Thermo Scientific Chemicals
Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
1 mL
5 mL
Pakningsstørrelse:
1ml
5ml
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Til NMR
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ethanol-d6 |
| Fysisk form | Væske |
| Farve | Farveløs |
| Navn note | For NMR |
| Tæthed | 0.8920g/mL |
| Deuterium (D) | 98.5% min. |
| Mængde | 1 mL |
| Lineær formel | C2D5OD |
| Formel vægt | 52.12 |
| Grad | NMR |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Ethanol-d6
- Fare
- Brandfarlig væske Kategori 2
- H225-Meget brandfarlig væske og damp.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P240-Beholder og modtageudstyr jordforbindes/potentialudlignes.