Få mere at vide
Ethanol-d6, for NMR, vandfri, 99 atom % D
Artikelnummer. 10267080 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 mL
5 mL
Pakningsstørrelse:
1ml
5ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10267080 1 mL 1ml
10371134 5 mL 5ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatory: This product is subject to excise duty on alcohol in accordance with European Directive 92/83/EEC, all customers must have an authorization before delivery.
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 10267080 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 300680010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    910.00 DKK
    828.37 DKK / 1ml
    Spare 81.63 DKK
    8% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Regulatory: This product is subject to excise duty on alcohol in accordance with European Directive 92/83/EEC, all customers must have an authorization before delivery.
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
CAS: 1516-08-1 | C2H6O | 52,106 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Til NMR
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1516-08-1
Molekylær formel C2H6O
Molekylvægt (g/mol) 52.106
MDL nummer MFCD00051020
InChI nøgle LFQSCWFLJHTTHZ-LIDOUZCJSA-N
Synonym ethanol-d6, 2h6 ethanol, hexadeuteroethanol, 2 h? ethan 2 h ol, ethyl-d5 alcohol-d, ethyl alcohol-d6, ethanol d, ethanol-d6 9ci
PubChem CID 102138
IUPAC navn 1,1,1,2,2-pentadeuterio-2-deuteriooxyethan
SMIL CCO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethanol-d6
Fysisk form Væske
Farve Farveløs
Navn note For NMR
Tæthed 0.8920g/mL
Deuterium (D) 98,5% min.
Mængde 1 mL
Lineær formel C2D5OD
Formel vægt 52.12
Grad NMR
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ethanol-d6
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 2
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P240-Beholder og modtageudstyr jordforbindes/potentialudlignes.