Få mere at vide
Ethanol-d, TRC
Artikelnummer. 30380726
Skift visning
Mængde:
2.5 g
Artikelnummer. Mængde
30380726 2.5 g
1 options
Artikelnummer. 30380726 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCE8901232.5G
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethanol-d
CAS 925-93-9
Molekylær formel C2H5DO
Mængde 2.5 g
Synonym Ethyl Alcohol-d, Alcohol-d, Alcohol-d Anhydrous, Algrain-d, Anhydrol-d, Bioethanol-d, Black Warrant-d, CDA 19-d, Denatured Alcohol-d, Denatured Ethanol-d, Desinfektol EL-d, Esumiru WK 88-d, Ethicap-d, Ethyl Hydrate-d, Ethyl Hydroxide-d, Germ-X-d, Hinetoless-d, IMS 99-d, Infinity Pure-d, Jaysol-d, Jaysol S-d, Lux-d, Methylcarbinol-d, Molasses Alcohol-d, NSC 85228-d, Neocol CQ-d, Potato Alcohol-d, SDA 3A-d, SY Fresh M-d, Sekundasprit-d, Sterillium Rub-d, Synasol-d, Tecsol-d, Vinic Alcohol-d
InChI formel InChI=1S/C2H6O/c1-2-3/h3H,2H2,1H3/i3D
SMIL [2H]OCC
IUPAC navn deuteriooxyethane
Molekylvægt (g/mol) 47.07
Formel vægt 47.0481