Få mere at vide
Ethanol-d, for NMR, 99,5+ % atom D, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-127383 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
Regulatory: This product is subject to excise duty on alcohol in accordance with European Directive 92/83/EEC, all customers must have an authorization before delivery.
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 10011940
Brand: Thermo Scientific Acros 166320250
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatory: This product is subject to excise duty on alcohol in accordance with European Directive 92/83/EEC, all customers must have an authorization before delivery.
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
CAS: 925-93-9 | C2H6O | 47.075 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Til NMR
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 925-93-9
Molekylær formel C2H6O
Molekylvægt (g/mol) 47.075
MDL nummer MFCD00044669
InChI nøgle LFQSCWFLJHTTHZ-WFVSFCRTSA-N
Synonym ethanol-d, ethanol-d1, deuteroethanol, ethyl alcohol-d, ethyl 2 alcohol, ethanol-od, etod, ethan ol-d, ethanol-d 9ci, o-2h ethanol
PubChem CID 123093
IUPAC navn deuteriooxyethan
SMIL CCO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethanol-d
Fysisk form Væske
Farve Farveløs
Navn note 99.5+ atom % D
Tæthed 0.8000g/mL
Deuterium (D) 99.50% min.
Emballage Glasflaske
Vand 0.5% max. (Coulometric)
Mængde 25 g
Lineær formel C2H5OD
Formel vægt 47.07
Grad NMR
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ethanol-d
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 2
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P240-Beholder og modtageudstyr jordforbindes/potentialudlignes.