Få mere at vide
Ethanol-d, for NMR, 99,5+ % atom D, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10011940 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10011940 25 g Glasflaske 25g
10387770 100 g Glasflaske 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatory: This product is subject to excise duty on alcohol in accordance with European Directive 92/83/EEC, all customers must have an authorization before delivery.
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 10011940 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 166320250
Request Bulk or Custom Format
Regulatory: This product is subject to excise duty on alcohol in accordance with European Directive 92/83/EEC, all customers must have an authorization before delivery.
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
CAS: 925-93-9 | C2H6O | 47.075 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Til NMR
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 925-93-9
Molekylær formel C2H6O
Molekylvægt (g/mol) 47.075
MDL nummer MFCD00044669
InChI nøgle LFQSCWFLJHTTHZ-WFVSFCRTSA-N
Synonym ethanol-d, ethanol-d1, deuteroethanol, ethyl alcohol-d, ethyl 2 alcohol, ethanol-od, etod, ethan ol-d, ethanol-d 9ci, o-2h ethanol
PubChem CID 123093
IUPAC navn deuteriooxyethan
SMIL CCO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethanol-d
Fysisk form Væske
Farve Farveløs
Navn note 99.5+ atom % D
Tæthed 0.8000g/mL
Deuterium (D) 99.50% min.
Emballage Glasflaske
Vand 0.5% max. (Coulometric)
Mængde 25 g
Lineær formel C2H5OD
Formel vægt 47.07
Grad NMR
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ethanol-d
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 2
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P240-Beholder og modtageudstyr jordforbindes/potentialudlignes.