Få mere at vide
Ethanol (Taxed), Absolute, Reag. ISO, Reag. Ph. Eur., liquid, ≥99.8% (GC), for domestic sale in Germany, France, Ireland and United Kingdom, Honeywell Riedel-de Haën™
Mængde:
1 L
Pakningsstørrelse:
1 L
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ethanol |
| Navn note | Reag. Ph. Eur. reag. ISO |
| Tæthed | 0.789g/mL at 25°C |
| Mængde | 1 L |
| Eksplosionsgrænse | 19% (60°F) |
| Flammepunkt | 14°C (57.2°F) |
| Tændingspunkt | 683°F |
| Fysisk form | Liquid |
| Lineær formel | CH3CH2OH |
| Damptryk | 44.6mmHg (20°C) |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Ethanol
- Fare
- Brandfarlig væske Kategori 2
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- H225-Meget brandfarlig væske og damp.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.