Få mere at vide
Ethanol (uafgift), Puriss. pa, absolut,≥ 99,8% (GC), kun for licensindehavere, Honeywell Riedel-de Haën™
Artikelnummer. 15663720
Skift visning
Mængde:
1 L
2.5 L
5 L
10 L
30 kg
4 x 2.5 L
6 x 1 L
160 kg
Emballage:
Glasflaske
Metal Drum
Metal tromme
Plastflaske
Poly-coated Bottle
Stainless Steel Can
Pakningsstørrelse:
1 L
10 L
160kg
2.5 L
30kg
5 L
Pakke med 4
Pakke med 6
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
15663720 30 kg Metal tromme 30kg
15623720 1 L Plastflaske 1 L
15643720 2.5 L Glasflaske 2.5 L
15633720 2.5 L Plastflaske 2.5 L
15653720 2.5 L Poly-coated Bottle 2.5 L
15693720 5 L Plastflaske 5 L
15603730 6 x 1 L Plastflaske Pakke med 6
15673720 4 x 2.5 L Plastflaske Pakke med 4
15603720 10 L Stainless Steel Can 10 L
15613720 160 kg Metal Drum 160kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Regulatory: This product is subject to excise duty on alcohol in accordance with European Directive 92/83/EEC, all customers must have an authorization before delivery.
Artikelnummer. 15663720 Leverandør Honeywell-Riedel-de Haen Leverandørnr. 3222130KG
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatory: This product is subject to excise duty on alcohol in accordance with European Directive 92/83/EEC, all customers must have an authorization before delivery.
Kemiske identifikatorer
CAS 64-17-5
Molekylær formel C2H6O
Molekylvægt (g/mol) 46.069
MDL nummer MFCD00003568
InChI nøgle LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl alcohol, alcohol, methylcarbinol, grain alcohol, ethyl hydroxide, ethyl hydrate, algrain, alcohol, anhydrol, tecsol
PubChem CID 702
ChEBI CHEBI:16236
IUPAC navn ethanol
SMIL CCO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethanol
Tæthed 0.789g/mL at 25°C
Mængde 30 kg
Eksplosionsgrænse 19% (60°F)
Flammepunkt 14°C (57.2°F)
Tændingspunkt 683°F
Emballage Metal tromme
Lineær formel CH3CH2OH
Damptryk 44.6mmHg (20°C)
FN nummer 1170
Beilstein 1718733
Formel vægt 46.07g/mol
Procent renhed ≥99.8% (GC)
Grad puriss. pa
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ethanol
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.