Få mere at vide
Ethanol (uafgift), Puriss. pa, absolut,≥ 99,8% (GC), kun for licensindehavere, Honeywell Riedel-de Haën™
Artikelnummer. 15623720
Skift visning
Mængde:
1 L
2.5 L
5 L
10 L
30 kg
4 x 2.5 L
6 x 1 L
160 kg
Emballage:
Glasflaske
Metal Drum
Metal tromme
Plastflaske
Poly-coated Bottle
Stainless Steel Can
Pakningsstørrelse:
1 L
10 L
160kg
2.5 L
30kg
5 L
Pakke med 4
Pakke med 6
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
15623720 1 L Plastflaske 1 L
15643720 2.5 L Glasflaske 2.5 L
15633720 2.5 L Plastflaske 2.5 L
15653720 2.5 L Poly-coated Bottle 2.5 L
15693720 5 L Plastflaske 5 L
15603730 6 x 1 L Plastflaske Pakke med 6
15673720 4 x 2.5 L Plastflaske Pakke med 4
15603720 10 L Stainless Steel Can 10 L
15663720 30 kg Metal tromme 30kg
15613720 160 kg Metal Drum 160kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Regulatory: This product is subject to excise duty on alcohol in accordance with European Directive 92/83/EEC, all customers must have an authorization before delivery.
Artikelnummer. 15623720 Leverandør Honeywell-Riedel-de Haen Leverandørnr. 322211L
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatory: This product is subject to excise duty on alcohol in accordance with European Directive 92/83/EEC, all customers must have an authorization before delivery.
Kemiske identifikatorer
CAS 64-17-5
Molekylær formel C2H6O
Molekylvægt (g/mol) 46.069
MDL nummer MFCD00003568
InChI nøgle LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl alcohol, alcohol, methylcarbinol, grain alcohol, ethyl hydroxide, ethyl hydrate, algrain, alcohol, anhydrol, tecsol
PubChem CID 702
ChEBI CHEBI:16236
IUPAC navn ethanol
SMIL CCO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethanol
Tæthed 0.789g/mL at 25°C
Mængde 1 L
Eksplosionsgrænse 19% (60°F)
Flammepunkt 14°C (57.2°F)
Tændingspunkt 683°F
Emballage Plastflaske
Lineær formel CH3CH2OH
Damptryk 44.6mmHg (20°C)
FN nummer 1170
Beilstein 1718733
Formel vægt 46.07g/mol
Procent renhed ≥99.8% (GC)
Grad puriss. pa
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Ethanol
Signal Word
  • Fare
Hazard Category
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
Hazard Statement
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Precautionary Statement
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.