Få mere at vide
Ethanol Absolut Ph.Eur., Solveco
Artikelnummer. 12664613
Skift visning
Mængde:
1 L
5 L
25 L
Pakningsstørrelse:
25 L
5 L
Pakke med 12
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
12664613 1 L Pakke med 12
12697213 5 L 5 L
12607223 25 L 25 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatory: This product is subject to excise duty on alcohol in accordance with European Directive 92/83/EEC, all customers must have an authorization before delivery.
Artikelnummer. 12664613 Leverandør Solveco Chemicals Leverandørnr. 1065
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatory: This product is subject to excise duty on alcohol in accordance with European Directive 92/83/EEC, all customers must have an authorization before delivery.
Absolut ethanol af farmaceutisk kvalitet med en koncentration på 99,9 vol - %. Denne syntetiske ethanol fremstilles gennem en kompleks tre-trins proces, hvilket resulterer i en dobbeltdestilleret ethanol.
A synthetic ethanol that is produced through a complex three-step process, resulting in double-distilled ethanol. This makes it an ideal product for applications requiring the highest quality ethanol. Synthetic ethanol is manufactured using selective synthetic chemistry, which eliminates risks associated with contaminants such as genetically modified organisms, pesticide residues, natural allergens, phthalates, and dioxins. With a purity of 99.9%, this ethanol meets the quality requirements of the European Pharmacopoeia and is available with a batch-specific Certificate of Analysis upon request.
Kemiske identifikatorer
CAS 64-17-5
Molekylær formel C2H6O
Molekylvægt (g/mol) 46.07
InChI nøgle LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
IUPAC navn ethanol
SMIL CCO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethyl Alcohol
Mængde 1 L
Emballage HDPE Bottle
Kogepunkt 78°C
Procent renhed 99.90%
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Etanol 99,7%
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Brandfarlig væske Kategori 2
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
  • P370+P378-Ved brand: Anvend til brandslukning.
  • P403+P235-Opbevares på et godt ventileret sted. Opbevares køligt.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Ethanol