Få mere at vide
Ethanol absolut, Multisolvent™ HPLC Grade, ACS, Scharlab
Artikelnummer. 11324064
Skift visning
Mængde:
1 L
Pakningsstørrelse:
1 L
Artikelnummer. Mængde unitSize
11324064 1 L 1 L
1 options
Regulatory: This product is subject to excise duty on alcohol in accordance with European Directive 92/83/EEC, all customers must have an authorization before delivery.
Artikelnummer. 11324064 Leverandør Scharlab Leverandørnr. ET00151000
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatory: This product is subject to excise duty on alcohol in accordance with European Directive 92/83/EEC, all customers must have an authorization before delivery.
Anvendes i opløsningsmidler, som desinfektionsmiddel, til farmaceutisk brug, syntese af økologiske produkter og i parfumeri. Scharlab Ethanol absolut, Multisolvent™ HPLC Grade, ACS er velegnet til væskekromatografi.
Multisolvent™ Ethanol mikrofiltreres gennem membraner med en porediameter på 0,22 μm til et ultrarent produkt af ACS HPLC-kvalitet.
  • Synonymer: Ethylalkohol, Methylcarbinol, Spiritus, Spirit of wine
  • Molekylformel :C2H5OH
  • Molær masse: 46,07 g/mol
  • CAS: 64-17-5
  • EIN ECS nr.: 200-578-6
  • Dielektrisk konstant: 24,3 ved 25 °C
Reagerer eksplosivt med stærke oxidationsmidler, herunder chromtrioxid, hydrogenperoxid og uorganiske syrer såsom salpetersyre. Kan reagere voldsomt med metaller som magnesium, natrium og kalium for at producere brint. Kan beskadige pakninger, malede overflader, beskyttende og tætnende fedtbelægninger, materialer, gummi og noget plast.
Tekniske data
Smeltepunkt -114.5°C
Absorbans Passes Test
CAS 64-17-5
Surhed 0.0002mEq/g
Alkalinitet 0.0002mEq/g
Udseende Clear
Tæthed 0.79g/cm3 
Mængde 1 L
Flammepunkt 12°C
Identifikation Passes Test (IR spectrum)
Tændingspunkt 425°C
Fysisk form Væske
Rester efter fordampning 0.0004% max
Molekylær formel C2H6O
Damptryk 59hPa (at 20°C)
Vand 0.1% max
Synonym ethyl alcohol, alcohol, methylcarbinol, grain alcohol, ethyl hydroxide, ethyl hydrate, algrain, alcohol, anhydrol, tecsol
Kogepunkt 78.3°C
Opløselighedsinformation Miscible in water at 20°C
InChI nøgle LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
SMIL CCO
IUPAC navn ethanol
Molekylvægt (g/mol) 46.069
PubChem CID 702
ChEBI CHEBI:16236
Formel vægt 46.07g/mol
Procent renhed 99.9% min (G.C., v/v)
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ethanol absolut, Multisolvent HPCL grade ACS ISO UV-VIS
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 2
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P241-Anvend eksplosionssikkert elektrisk/ventilations-/lys-/ /udstyr.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P240-Beholder og modtageudstyr jordforbindes/potentialudlignes.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P501-Indholdet/beholderen bortskaffes i