Få mere at vide
Ethanol Absolut +MEK, Solveco
Beskrivelse
Fermenteret og rektificeret ethanol denatureret med methylethylketon. Alkoholindholdet når 99,9 vol - %.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ethyl Alcohol |
| Mængde | 5 L |
| Emballage | HDPE beholder |
| Kogepunkt | 78°C |
| Procent renhed | 99.90% |
| Grad | Teknisk |