missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Ethanol Absolut +MEK, Solveco

Artikelnummer. 11514149
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 L
5 L
25 L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
11514149 1 L
18220275 5 L
18250275 25 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatory: This product is subject to excise duty on alcohol in accordance with European Directive 92/83/EEC, all customers must have an authorization before delivery.
Artikelnummer. 11514149 Leverandør Solveco Chemicals Leverandørnr. 1125

Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatory: This product is subject to excise duty on alcohol in accordance with European Directive 92/83/EEC, all customers must have an authorization before delivery.

Fermenteret og rektificeret ethanol denatureret med methylethylketon. Alkoholindholdet når 99,9 vol - %.

Fermented and rectified ethanol denatured with methylethylketone. The alcohol content reaches 99.9 vol - %.

Kemiske identifikatorer

CAS 64-17-5
Molekylær formel C2H6O
Molekylvægt (g/mol) 46.07
InChI nøgle LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
IUPAC navn ethanol
SMIL CCO

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Ethyl Alcohol
Mængde 1 L
Emballage HDPE Bottle
Kogepunkt 78°C
Procent renhed 99.90%
Grad Technical
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.