Få mere at vide
Ethanol Absolute, til HPLC, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 10542382 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
1 L
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1 L
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10542382 1 L Ravfarvet glasflaske 1 L
1 options
Regulatory: This product is subject to excise duty on alcohol in accordance with European Directive 92/83/EEC, all customers must have an authorization before delivery.
Artikelnummer. 10542382 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. E/0665DF/15
 Begrænset vare
På lager
Regulatory: This product is subject to excise duty on alcohol in accordance with European Directive 92/83/EEC, all customers must have an authorization before delivery.
C2H6O, CAS-nummer-64-17-5, alkohol, algrain, alkohol, anhydrol, ethylalkohol, ethylhydrat, ethylhydroxid, kornalkohol, methylcarbinol, tecsol, 2,5L, 78 grader.C, CHEBI:16236, Farveløs, 46,07g/mol, 46,07g/mol,JHFFAQU-NHFAQFQFQFQFQU,JHFFQF ethanol, -114 grader C, 3568, 46.069, Amber glasflaske, flydende, 702
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 64-17-5
Molekylær formel C2H6O
MDL nummer 3568
InChI nøgle LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 702
ChEBI CHEBI:16236
IUPAC navn ethanol
SMIL CCO
Tekniske data
pH 7
Smeltepunkt -114 °C
Farve Farveløs
Mængde 1 L
Emballage Ravfarvet glasflaske
Fysisk form Væske
Synonym ethyl alcohol, alcohol, methylcarbinol, grain alcohol, ethyl hydroxide, ethyl hydrate, algrain, alcohol, anhydrol, tecsol
Kogepunkt 78 °C
Molekylvægt (g/mol) 46.069
Formel vægt 46,07 g/mol
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ethanol, absolute
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.