missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Ethanol Absolut, Gradient HPLC Grade, Scharlab

Artikelnummer. 12568077
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
2.5 L
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
25 L
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
12568077 2.5 L Glasflaske 25 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatory: This product is subject to excise duty on alcohol in accordance with European Directive 92/83/EEC, all customers must have an authorization before delivery.
Artikelnummer. 12568077 Leverandør Scharlab Leverandørnr. ET00102500

Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatory: This product is subject to excise duty on alcohol in accordance with European Directive 92/83/EEC, all customers must have an authorization before delivery.

Garanteret specifikationer til brug i gradient HPLC. Ethanol Absolut, Gradient HPLC Grade, Scharlab er af passende renhed til at blive brugt som en mobil fase i HPLC i analytiske og præparative separationer.

  • Gennemgår højeffektiv destillation, fastfase-absorption og andre behandlinger for at eliminere urenheder, der kan forstyrre HPLC-analyse
  • Mikrofiltreret og pakket i ravfarvede flasker (forseglet med en PTFE-membran i låget) for at undgå mulig kontaminering

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Ethanol
Smeltepunkt -114.5°C
Absorbans 0.699 AU at 205nm, 0.301 AU at 220nm, 0.046 AU at 245nm, 0.009 AU at 260nm
CAS 64-17-5
Farve Farveløs
Surhed Max. 0.0002meq/g
Alkalinitet Max. 0.0002meq/g
Tæthed 0.789 - 0.790g/cm3
Mængde 2.5 L
Flammepunkt 12°C
Identifikation Passes test
Tændingspunkt 425°C
Emballage Glasflaske
Fysisk form Væske
Renhedsgrad noter Applications: solvents, disinfectant, for pharmaceutical use, synthesis of organic products, perfumery
Rester efter fordampning Max. 0.0002%
Analyseprocentområde v/v
Molekylær formel C2H6O
Lineær formel C2H5OH
Damptryk 59 hPa
FN nummer 1170
Vand Max. 0.1%, Absolute
Synonym ethyl alcohol, alcohol, methylcarbinol, grain alcohol, ethyl hydroxide, ethyl hydrate, algrain, alcohol, anhydrol, tecsol
Kogepunkt 78.3°C
Opløselighedsinformation Miscible in water
InChI nøgle LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
SMIL CCO
IUPAC navn ethanol
Molekylvægt (g/mol) 46.069
PubChem CID 702
ChEBI CHEBI:16236
Formel vægt 46.07g/mol
Procent renhed Min. 99.9%
Grad HPLC-gradient
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.