Få mere at vide
Ethanol absolut, BAKER ANALYZED™ , HPLC, J.T. Baker™
Shop alle J.T.Baker produkter
:
1 L
Beskrivelse
- Ultraviolet absorption (1,00 cm bane vs vand):
- ved max 210 nm. 0,7
- ved maks. 240 nm. 0,1
- ved max 260 nm. 0,01
Tekniske data
Tekniske data
| Smeltepunkt | -117°C |
| CAS | 64-17-5 |
| Tæthed | 0.7895 g/cm³ (20°C) |
| Kogepunkt | 78.3°C (1013 hPa) |
| Mængde | 1 L |
| Flammepunkt | 12°C |
| Emballage | Glasflaske |
| Analyseprocentområde | min. 99.5% |
| Rester efter fordampning | max. 0.001% |
| Molekylær formel | C2H6O |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
Signalord
- Fare
- Brandfarlig væske Kategori 2
- H225-Meget brandfarlig væske og damp.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P240-Beholder og modtageudstyr jordforbindes/potentialudlignes.
- P241-Anvend eksplosionssikkert elektrisk/ventilations-/lys-/ /udstyr.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
- P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.