Få mere at vide
Ethanol absolut, BAKER ANALYZED™ ACS, J.T. Baker™
Shop alle J.T.Baker produkter
Mængde:
250 mL
2.5 L
Emballage:
Glasflaske
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
2.5 L
250ml
Tekniske data
Tekniske data
| Smeltepunkt | -117°C |
| Farve | Maks. 10 (APHA) |
| Tæthed | 0.7895 g/cm³ (20°C) |
| Kogepunkt | 78.3°C (1013 hPa) |
| Mængde | 2.5 L |
| Flammepunkt | 12°C |
| Emballage | Plastflaske |
| Analyseprocentområde | min. 99.9% (v/v) |
| Rester efter fordampning | max. 0.001% |
| Titrerbar syre | max. 0.0005 meq/g |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- ethanol
- Fare
- Brandfarlig væske Kategori 2
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- H225-Meget brandfarlig væske og damp.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P403+P235-Opbevares på et godt ventileret sted. Opbevares køligt.