Få mere at vide
Ethanol absolut, BAKER ANALYZED™ ACS, J.T. Baker™
Artikelnummer. 15568454 Shop alle J.T.Baker produkter
Skift visning
Mængde:
250 mL
2.5 L
Emballage:
Glasflaske
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
2.5 L
250ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
15568454 250 mL Glasflaske 250ml
15588454 2.5 L Plastflaske 2.5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatory: This product is subject to excise duty on alcohol in accordance with European Directive 92/83/EEC, all customers must have an authorization before delivery.
Artikelnummer. 15568454 Leverandør JT Baker Leverandørnr. 8025.0250
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatory: This product is subject to excise duty on alcohol in accordance with European Directive 92/83/EEC, all customers must have an authorization before delivery.
Overskrider ACS-specifikationerne
Kemiske identifikatorer
CAS 64-17-5
Molekylær formel C2H6O
Molekylvægt (g/mol) 46.07
MDL nummer MFCD00003568
InChI nøgle LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym Ethyl alcohol
IUPAC navn ethanol
SMIL CCO
Tekniske data
Smeltepunkt -117°C
Farve Maks. 10 (APHA)
Tæthed 0.7895 g/cm³ (20°C)
Mængde 250 mL
Flammepunkt 12°C
Emballage Glasflaske
Rester efter fordampning max. 0.001%
Analyseprocentområde min. 99.9% (v/v)
Titrerbar syre max. 0.0005 meq/g
Titrerbar base max. 0.0002 meq/g
FN nummer 1170
Vand max. 0.2%
Kogepunkt 78.3°C (1013 hPa)
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • ethanol
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 2
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P241-Anvend eksplosionssikkert elektrisk/ventilations-/lys-/ /udstyr.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P240-Beholder og modtageudstyr jordforbindes/potentialudlignes.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.