Beskrivelse
BAGER ANALYZED™ reagenser er en kvalitet af højkvalitetskemikalier til laboratoriebrug og specialiseret industriel brug. Hver BAGER ANALYZED™ Reagensetiketten giver en faktisk lotanalyse som garanti for renhed og konsistens. Analytiske metoder, der anvendes til disse bestemmelser, er baseret på standardtestprocedurer beskrevet i tekniske publikationer.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ethanol, Absolute |
| Smeltepunkt | −114.5°C |
| Farve | Farveløs |
| Tæthed | 0.79g/cm3 at 20°C |
| Kogepunkt | 78°C |
| Mængde | 1 L |
| Eksplosionsgrænse | Lower: 3.5 Vol %, Upper: 15 Vol % |
| Flammepunkt | 12°C |
| Tændingspunkt | 425°C |
| Lugt | Alcohol |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- ethanol
- Fare
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Brandfarlig væske Kategori 2
- H225-Meget brandfarlig væske og damp.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P403+P235-Opbevares på et godt ventileret sted. Opbevares køligt.