Få mere at vide
Ethanol Absolut, 99,9%, BAKER ANALYZED™ , J.T. Baker™
Artikelnummer. 13268633 Shop alle J.T.Baker produkter
Mængde:
1 L
2.5 L
Emballage:
Glass Bottle
HDPE flaske
Pakningsstørrelse:
1 L
2.5 L
Regulatory: This product is subject to excise duty on alcohol in accordance with European Directive 92/83/EEC, all customers must have an authorization before delivery.
Regulatory: This product is an isolated intermediate transported in accordance with Regulation (EC) 1907/2006 (REACH). All customers must complete a declaration before delivery.
Artikelnummer. 13268633
Brand: JT Baker 8025.2500
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatory: This product is subject to excise duty on alcohol in accordance with European Directive 92/83/EEC, all customers must have an authorization before delivery.
Regulatory: This product is an isolated intermediate transported in accordance with Regulation (EC) 1907/2006 (REACH). All customers must complete a declaration before delivery.
Overstiger ACS-specifikationerne for at give forbedret konsistens og karakterisering af reagenset. J.T. Baker™ Ethanol Absolut, 99,9%, BAKER ANALYZED™ opfylder EPA-metode 130.2 til test af vandhårdhed og opfylder amerikanske FDA-krav til brug i den farmaceutiske industri.
BAKER ANALYZED™ reagents are a grade of high quality chemicals for laboratory and specialized industrial use. Every BAKER ANALYZED™ Reagent label provides an Actual Lot Analysis as a guarantee of purity and consistency. Analytical methods used for these determinations are based on standard test procedures described in technical publications.
Kemiske identifikatorer
CAS 64-17-5
Molekylær formel C2H6O
Molekylvægt (g/mol) 46.07
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethanol, Absolute
Smeltepunkt −114.5°C
Farve Colorless
Tæthed 0.79g/cm3 at 20°C
Kogepunkt 78°C
Mængde 2.5 L
Eksplosionsgrænse Lower: 3.5 Vol %, Upper: 15 Vol %
Flammepunkt 12°C
Tændingspunkt 425°C
Lugt Alcohol
Emballage Glass Bottle
Fysisk form Liquid
Rester efter fordampning Max. 0.001%
Titrerbar syre Max. 0.0005 meq/g
Titrerbar base Max. 0.0002 meq/g
Viskositet 1.2 mPas at 20°C
Vand Max. 0.2%
Procent renhed Min. 99.9% v/v
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • ethanol
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 2
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P241-Anvend eksplosionssikkert elektrisk/ventilations-/lys-/ /udstyr.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P240-Beholder og modtageudstyr jordforbindes/potentialudlignes.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.