Få mere at vide
Ethanol Absolut, 99,9%, BAKER ANALYZED™ , J.T. Baker™
Shop alle J.T.Baker produkter
Mængde:
1 L
2.5 L
Emballage:
Glass Bottle
HDPE flaske
Pakningsstørrelse:
1 L
2.5 L
Beskrivelse
BAKER ANALYZED™ reagents are a grade of high quality chemicals for laboratory and specialized industrial use. Every BAKER ANALYZED™ Reagent label provides an Actual Lot Analysis as a guarantee of purity and consistency. Analytical methods used for these determinations are based on standard test procedures described in technical publications.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ethanol, Absolute |
| Smeltepunkt | −114.5°C |
| Farve | Colorless |
| Tæthed | 0.79g/cm3 at 20°C |
| Kogepunkt | 78°C |
| Mængde | 1 L |
| Eksplosionsgrænse | Lower: 3.5 Vol %, Upper: 15 Vol % |
| Flammepunkt | 12°C |
| Tændingspunkt | 425°C |
| Lugt | Alcohol |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- ethanol
- Fare
- Brandfarlig væske Kategori 2
- H225-Meget brandfarlig væske og damp.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P241-Anvend eksplosionssikkert elektrisk/ventilations-/lys-/ /udstyr.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P240-Beholder og modtageudstyr jordforbindes/potentialudlignes.
- P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
- P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.