Få mere at vide
Ethanol Absolut 99,8+%, certificeret AR til analyse, opfylder analytiske specifikationer fra Ph.Eur., BP, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 12468750 Shop alle Fisher Chemical produkter
Mængde:
500 mL
1 L
2.5 L
5 L
25 L
Emballage:
HDPE plastikflaske
Metal dåse
Plastbelagt glasflaske
Ravgul glasflaske
Pakningsstørrelse:
1 L
2.5 L
25 L
5 L
500ml
Regulatory: This product is subject to excise duty on alcohol in accordance with European Directive 92/83/EEC, all customers must have an authorization before delivery.
Artikelnummer. 12468750
Brand: Fisher Chemical E/0650DF/P17
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatory: This product is subject to excise duty on alcohol in accordance with European Directive 92/83/EEC, all customers must have an authorization before delivery.
C2H6O, CAS-nummer-64-17-5, 2,5L, 78 grader.C, CHEBI:16236, farveløs, 46,07g/mol, LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N, ethanol, -114 grader.C, 3568, 46,07 g glas, 46d glas, 46d glasflaske, 46d glas, 46d.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 64-17-5
Molekylær formel C2H6O
Molekylvægt (g/mol) 46.069
MDL nummer 3568
InChI nøgle LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 702
ChEBI CHEBI:16236
IUPAC navn ethanol
SMIL CCO
Tekniske data
Emballage Plastbelagt glasflaske
Fysisk form Væske
Farve Farveløs
pH 7
Smeltepunkt -114 °C
Kogepunkt 78°C
Mængde 2.5 L
Formel vægt 46.07g/mol
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ethanol, absolute
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.