Få mere at vide
Ethanol Absolut 99,8+%, certificeret AR til analyse, opfylder analytiske specifikationer fra Ph.Eur., BP, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 10342652 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
500 mL
1 L
2.5 L
5 L
10 L
25 L
Emballage:
HDPE plastikflaske
Metal dåse
Plastbeholder
Plastbelagt glasflaske
Ravgul glasflaske
Pakningsstørrelse:
1 L
10 L
2.5 L
25 L
5 L
500ml
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10342652 1 L Ravgul glasflaske 1 L
12498740 500 mL Ravgul glasflaske 500ml
10437341 2.5 L Ravgul glasflaske 2.5 L
10000652 2.5 L HDPE plastikflaske 2.5 L
12468750 2.5 L Plastbelagt glasflaske 2.5 L
10007731 5 L HDPE plastikflaske 5 L
10622133 10 L Plastbeholder 10 L
10100332 25 L Metal dåse 25 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Regulatory: This product is subject to excise duty on alcohol in accordance with European Directive 92/83/EEC, all customers must have an authorization before delivery.
Artikelnummer. 10342652 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. E/0650DF/15
 Begrænset vare
På lager
Regulatory: This product is subject to excise duty on alcohol in accordance with European Directive 92/83/EEC, all customers must have an authorization before delivery.
C2H6O, CAS Nummer-64-17-5, 2,5L, 78 grader. C, CHEBI:16236, Farveløs, 46,07 g/mol, LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N, ethanol, -114 grader. C, 3568, 46.069, Ravglasflaske, Væske, 702, CCO | CAS: 64-17-5 | C2H6O | 46,069 g/mol
C2H6O, CAS-nummer-64-17-5, 2,5L, 78 grader.C, CHEBI:16236, farveløs, 46,07g/mol, LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N, ethanol, -114 grader.C, 3568, 46,07 g glas, 46d glas, 46d glasflaske, 46d glas, 46d.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 64-17-5
Molekylær formel C2H6O
Molekylvægt (g/mol) 46.069
MDL nummer 3568
InChI nøgle LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 702
ChEBI CHEBI:16236
IUPAC navn ethanol
SMIL CCO
Tekniske data
Emballage Ravgul glasflaske
Fysisk form Væske
Farve Farveløs
pH 7
Smeltepunkt -114 °C
Kogepunkt 78°C
Mængde 1 L
Formel vægt 46.07g/mol
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ethanol 96%, technical, duty free
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Brandfarlig væske Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P403+P233-Opbevares på et godt ventileret sted. Hold beholderen tæt lukket.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Ethanol