Få mere at vide
Ethanol, absolut (200 bevis), molekylærbiologigrad, Fisher BioReagents™
Artikelnummer. 16695992 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
100 mL
500 mL
4 L
Pakningsstørrelse:
0.1 L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
16695992 4 L -
16685992 100 mL 0.1 L
16606002 500 mL -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatory: This product is subject to excise duty on alcohol in accordance with European Directive 92/83/EEC, all customers must have an authorization before delivery.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 16695992 Leverandør Fisher BioReagents Leverandørnr. BP28184
Spotlight-tilbud
Brug rabatkode 28036
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-10-2026
Regulatory: This product is subject to excise duty on alcohol in accordance with European Directive 92/83/EEC, all customers must have an authorization before delivery.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Opfylder ACS specifikationer
  • Opfylder ACS specifikationer
  • Til nukleinsyreoprensning og udfældning
  • Ultrapure ethanol af molekylærbiologisk kvalitet bruges til oprensning og udfældning af biomolekyler såsom nukleinsyrer og proteiner
  • Det bruges også i histologi til at forberede farvnings- og affarvningsreagenser og til at dehydrere væv før indlejring
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 64-17-5
Molekylær formel C2H6O
InChI nøgle LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl alcohol, alcohol, methylcarbinol, grain alcohol, ethyl hydroxide, ethyl hydrate, algrain, alcohol, anhydrol, tecsol
PubChem CID 702
ChEBI CHEBI:16236
IUPAC navn ethanol
SMIL CCO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethanol
Smeltepunkt -114 °C
Navn note Absolut (200 proof)
Farve Farveløs
Mængde 4 L
Flammepunkt 12 °C (53,6 °F)
Identifikation Beståelsesprøve
Infrarødt spektrum Følger reference
Fysisk form Væske
Renhedsgrad noter DNase-, RNase- og Protease-fri
Rester efter fordampning 0,001% maks.
Analyseprocentområde Analyse: ≥99,5% (v/v)
Titrerbar syre 0,0005 mEq /g maks.
Titrerbar base 0,0002 mEq /g maks.
Lineær formel C2H5OH
Vand 0,2% maks.
Merck Index 15, 3814
Kogepunkt 78 °C
Molekylvægt (g/mol) 46.069
Formel vægt 46.07
Procent renhed ≥99.5%
Grad Molekylær biologi
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Molecular Biology Grade Ethanol
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet efter enkelt eksponering Kategori 1
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H301-Giftig ved indtagelse.
  • H311-Giftig ved hudkontakt.
  • H331-Giftig ved indånding.
  • H370-Forårsager organskader.
Sikkerhedssætning
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P321-Særlig behandling (se på denne etiket).
  • P330-Skyl munden.
  • P362+P364-Alt tilsmudset tøj tages af og vaskes inden genanvendelse.
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: ethanol