Få mere at vide
Ethanol, absolut (200 bevis), molekylærbiologigrad, Fisher BioReagents™
Artikelnummer. 16685992 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
100 mL
500 mL
4 L
Pakningsstørrelse:
0.1 L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16685992 100 mL 0.1 L
16606002 500 mL -
16695992 4 L -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatory: This product is subject to excise duty on alcohol in accordance with European Directive 92/83/EEC, all customers must have an authorization before delivery.
Artikelnummer. 16685992 Leverandør Fisher BioReagents Leverandørnr. BP2818100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    222.00 DKK
    179.85 DKK / 0.1 L
    Spare 42.15 DKK
    18% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Regulatory: This product is subject to excise duty on alcohol in accordance with European Directive 92/83/EEC, all customers must have an authorization before delivery.
Opfylder ACS specifikationer
  • Opfylder ACS specifikationer
  • Til nukleinsyreoprensning og udfældning
  • Ultrapure ethanol af molekylærbiologisk kvalitet bruges til oprensning og udfældning af biomolekyler såsom nukleinsyrer og proteiner
  • Det bruges også i histologi til at forberede farvnings- og affarvningsreagenser og til at dehydrere væv før indlejring
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 64-17-5
Molekylær formel C2H6O
InChI nøgle LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl alcohol, alcohol, methylcarbinol, grain alcohol, ethyl hydroxide, ethyl hydrate, algrain, alcohol, anhydrol, tecsol
PubChem CID 702
ChEBI CHEBI:16236
IUPAC navn ethanol
SMIL CCO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethanol
Smeltepunkt -114 °C
Navn note Absolute (200 Proof)
Farve Farveløs
Mængde 100 mL
Flammepunkt 12°C (53.6°F)
Identifikation Pass Test
Infrarødt spektrum Conforms to reference
Fysisk form Væske
Renhedsgrad noter DNase-, RNase- and Protease-Free
Rester efter fordampning 0.001% max.
Analyseprocentområde Assay: ≥99.5% (v/v)
Titrerbar syre 0.0005 mEq /g max.
Titrerbar base 0.0002 mEq /g max.
Lineær formel C2H5OH
Vand 0.2% max.
Merck Index 15, 3814
Kogepunkt 78°C
Molekylvægt (g/mol) 46.069
Formel vægt 46.07
Procent renhed ≥99.5%
Grad Molekylær biologi
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Molecular Biology Grade Ethanol
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Brandfarlig væske Kategori 2
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P241-Anvend eksplosionssikkert elektrisk/ventilations-/lys-/ /udstyr.
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P370+P378-Ved brand: Anvend til brandslukning.
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: ethanol