Få mere at vide
Ethanol, absolut (200 bevis), molekylærbiologigrad, Fisher BioReagents™
Shop alle Fisher Chemical produkterBeskrivelse
Opfylder ACS specifikationer
- Opfylder ACS specifikationer
- Til nukleinsyreoprensning og udfældning
- Ultrapure ethanol af molekylærbiologisk kvalitet bruges til oprensning og udfældning af biomolekyler såsom nukleinsyrer og proteiner
- Det bruges også i histologi til at forberede farvnings- og affarvningsreagenser og til at dehydrere væv før indlejring
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ethanol |
| Smeltepunkt | -114 °C |
| Navn note | Absolut (200 proof) |
| Farve | Farveløs |
| Mængde | 500 mL |
| Flammepunkt | 12 °C (53,6 °F) |
| Identifikation | Beståelsesprøve |
| Infrarødt spektrum | Følger reference |
| Emballage | Plastflaske |
| Fysisk form | Væske |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Molecular Biology Grade Ethanol
- Fare
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Brandfarlig væske Kategori 2
- H225-Meget brandfarlig væske og damp.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P241-Anvend eksplosionssikkert elektrisk/ventilations-/lys-/ /udstyr.
- P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
- P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P370+P378-Ved brand: Anvend til brandslukning.
- P405-Opbevares under lås.
- P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
- MIXTURE LIST-Contain: ethanol