Få mere at vide
Ethanol 96% Ph.Eur. 1 L, Solveco
Artikelnummer. 12654613
Skift visning
Mængde:
12 x 1 L
Pakningsstørrelse:
12 L
Artikelnummer. Mængde unitSize
12654613 12 x 1 L 12 L
1 options
Regulatory: This product is subject to excise duty on alcohol in accordance with European Directive 92/83/EEC, all customers must have an authorization before delivery.
Artikelnummer. 12654613 Leverandør Solveco Chemicals Leverandørnr. 1063
Regulatory: This product is subject to excise duty on alcohol in accordance with European Directive 92/83/EEC, all customers must have an authorization before delivery.
Fermenteret og rektificeret ethanol med en koncentration på 96%. Ethanol 96% opfylder og er testet i henhold til kvalitetsstandarderne i den europæiske farmakopé.
Fermenteret og rektificeret ethanol med en koncentration på 96%. Solveco Ethanol 96% Ph.Eur. har et usædvanligt højt renhedsniveau, og det opfylder og er testet i henhold til kvalitetsstandarderne i den europæiske farmakopé. Denne ethanol er fødevaregodkendt og kan leveres med batchspecifikke analysecertifikater samt GMO- og kosher-certificeringer. Det er fri for allergener og har en landbrugsmæssig oprindelse, hvilket gør det til en del af det naturlige kredsløb.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethyl Alcohol
Absorbans <0.40 (UV 5cm, 240nm)
CAS 64-17-5
Farve Farveløs
Tæthed 0.8036–0.8109kg/L
Mængde 12 x 1 L
Emballage HDPE flaske
Rester efter fordampning 25 ppm
Molekylær formel C2H6O
Synonym ethyl alcohol, alcohol, methylcarbinol, grain alcohol, ethyl hydroxide, ethyl hydrate, algrain, alcohol, anhydrol, tecsol
Kogepunkt 78°C
InChI nøgle LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
SMIL CCO
IUPAC navn ethanol
Molekylvægt (g/mol) 46.069
PubChem CID 702
ChEBI CHEBI:16236
Formel vægt 46.07g/mol
Procent renhed 96%
Grad Ph.Eur.
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Etanol 96%
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 2
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P243-Træf foranstaltninger mod statisk elektricitet.
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P403+P233-Opbevares på et godt ventileret sted. Hold beholderen tæt lukket.