Få mere at vide
Ethanol 99%+, Absolut, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical™
Shop alle Fisher Chemical produkter
Mængde:
1 L
2.5 L
5 L
25 L
Emballage:
HDPE flaske
Metal dåse
Plastflaske
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1 L
2.5 L
5 L
Beskrivelse
Ethanol 99%+, Absolut, Extra Pure, SLR
Tekniske data
Tekniske data
| Smeltepunkt | -114 °C |
| Farve | Farveløs |
| Kogepunkt | 78°C |
| Mængde | 25 L |
| Emballage | Metal dåse |
| Fysisk form | Væske |
| Damptryk | 59 hPa at 20°C |
| Viskositet | 1.2 mPaS at 20°C |
| Molekylvægt (g/mol) | 46.07 |
| Formel vægt | 46.07g/mol |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Ethanol 99+%, absolute
- Fare
- Brandfarlig væske Kategori 2
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- H225-Meget brandfarlig væske og damp.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
- P403+P233-Opbevares på et godt ventileret sted. Hold beholderen tæt lukket.