Få mere at vide
Ethanol, 99,9 %, Scharlab
Beskrivelse
- Synonymer: Ethylalkohol, Methylcarbinol, Spiritus, Spirit of wine
- Molekylformel :C2H5OH
- Molær masse: 46,07 g/mol
- CAS: 64-17-5
- EIN ECS nr.: 200-578-6
- Dielektrisk konstant: 24,3 ved 25 °C
Reagerer eksplosivt med stærke oxidationsmidler, herunder chromtrioxid, hydrogenperoxid og uorganiske syrer såsom salpetersyre. Kan reagere voldsomt med metaller som magnesium, natrium og kalium for at producere brint. Kan beskadige pakninger, malede overflader, beskyttende og tætnende fedtbelægninger, materialer, gummi og noget plast.
Tekniske data
Tekniske data
| CAS | 64-17-5 |
| Mængde | 1 L |
| Molekylær formel | C2H6O |
| Synonym | ethyl alcohol, alcohol, methylcarbinol, grain alcohol, ethyl hydroxide, ethyl hydrate, algrain, alcohol, anhydrol, tecsol |
| InChI nøgle | LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N |
| SMIL | CCO |
| IUPAC navn | ethanol |
| Molekylvægt (g/mol) | 46.069 |
| PubChem CID | 702 |
| ChEBI | CHEBI:16236 |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Ethanol abolut, AR, ACS, ISO
- Fare
- Brandfarlig væske Kategori 2
- H225-Meget brandfarlig væske og damp.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P241-Anvend eksplosionssikkert elektrisk/ventilations-/lys-/ /udstyr.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P240-Beholder og modtageudstyr jordforbindes/potentialudlignes.
- P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
- P501-Indholdet/beholderen bortskaffes i