Få mere at vide
Ethanol, 99,8%, teknisk, ikke denatureret, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 13237993 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 L
Emballage:
Plast tromle
Pakningsstørrelse:
5 L
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
13237993 5 L Plast tromle 5 L
1 options
Regulatory: This product is subject to excise duty on alcohol in accordance with European Directive 92/83/EEC, all customers must have an authorization before delivery.
Artikelnummer. 13237993 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 444220050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1155.00 DKK
    1119.42 DKK / 5 L
    Spare 35.58 DKK
    3% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Regulatory: This product is subject to excise duty on alcohol in accordance with European Directive 92/83/EEC, all customers must have an authorization before delivery.
CAS: 64-17-5 | C2H6O | 46.07 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethanol
Smeltepunkt -114,0 °C
CAS 64-17-5
Tæthed 0.7900 g/mL
Mængde 5 L
Flammepunkt 12 °C
Emballage Plast tromle
Analyseprocentområde 99.8%
Specifik vægtfylde 0.79
Molekylær formel C2H6O
Lineær formel CH3CH2OH
Viskositet 1,2 mPa (20 °C)
Merck Index 15, 3814
Kogepunkt 78,0 °C
Opløselighedsinformation Opløselighed i vandig opløsning: fuldstændigt opløselig.
InChI nøgle LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
SMIL CCO
IUPAC navn ethanol
Molekylvægt (g/mol) 46.07
Formel vægt 46.07
Grad Teknisk
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ethanol
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Brandfarlig væske Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P264-Vask ansigtet, hænderne o grundigt efter brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
Til fremstilling og laboratoriebrug. Ikke til drikkevarebrug