Få mere at vide
Ethanol, 99,5%, Extra Dry, absolut, AcroSeal™
Artikelnummer. 10617864 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 mL
1 L
Emballage:
AcroSeal™ Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1 L
100ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10617864 100 mL AcroSeal™ Glasflaske 100ml
10483195 1 L AcroSeal™ Glasflaske 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatory: This product is subject to excise duty on alcohol in accordance with European Directive 92/83/EEC, all customers must have an authorization before delivery.
Artikelnummer. 10617864 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 397691000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    535.00 DKK
    490.31 DKK / 100ml
    Spare 44.69 DKK
    8% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-12-2026
Regulatory: This product is subject to excise duty on alcohol in accordance with European Directive 92/83/EEC, all customers must have an authorization before delivery.
Ethanol, >-99,5%, C2H6O, CAS-nummer-64-17-5, 7732-18-5, algrain, alkohol, ethylhydroxid, ethylhydrat, alkohol, ethylalkohol, anhydrol, methylcarbinol, tecsol, kornalkohol, 100 ml, CHEBI: 16236, Farveløs, 0,7900 g/ml, 46,07, Extra Tør, Fare, GHS P-erklæring Meget brandfarlig væske og damp. | CAS: 64-17-5 | C2H6O | 46,069 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 64-17-5 , 7732-18-5
Molekylær formel C2H6O
Molekylvægt (g/mol) 46.069
MDL nummer MFCD00003568
InChI nøgle LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl alcohol, alcohol, methylcarbinol, grain alcohol, ethyl hydroxide, ethyl hydrate, algrain, alcohol, anhydrol, tecsol
PubChem CID 702
ChEBI CHEBI:16236
IUPAC navn ethanol
SMIL CCO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethanol
Navn note Extra Dry
Farve Farveløs
Tæthed 0.7900g/mL
Mængde 100 mL
Infrarødt spektrum Autentisk
Emballage AcroSeal™ Glasflaske
Fysisk form Væske
Rester efter fordampning 0,001% maks.
Analyseprocentområde 99.5%
Lineær formel CH3CH2OH
FN nummer 1170
Vand 0,005% maks.
Merck Index 15, 3814
Formel vægt 46.07
Procent renhed ≥99.5%
Grad Ekstra tør
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ethanol
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Brandfarlig væske Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P264-Vask ansigtet, hænderne o grundigt efter brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
Til fremstilling og laboratoriebrug. Ikke til drikkevarebrug