Få mere at vide
Ethanol, 99,5%, BAKER HPLC ANALYZED , J.T. Baker™
Artikelnummer. 10538071 Shop alle J.T.Baker produkter
Skift visning
Mængde:
2.5 L
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
2.5 L
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10538071 2.5 L Glasflaske 2.5 L
1 options
Regulatory: This product is subject to excise duty on alcohol in accordance with European Directive 92/83/EEC, all customers must have an authorization before delivery.
Artikelnummer. 10538071 Leverandør JT Baker Leverandørnr. 8462.2500
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-12-2026
Regulatory: This product is subject to excise duty on alcohol in accordance with European Directive 92/83/EEC, all customers must have an authorization before delivery.
Ethanol af HPLC kvalitet til brug i højtydende væskekromatografi, pakket i 2,5 l glasflasker.
BAGER ANALYZED™ HPLC-reagenser er en gruppe af højrente opløsningsmidler, buffersalte og mobilfasemodifikatorer til brug i analytiske og præparative separationer. De er optimeret til applikationer med væskekromatografi, herunder højtydende væskekromatografi, gelpermeationskromatografi og UV-spektrofotometrisk analyse.
  • Fremstillet og testet for at sikre interferensfri adskillelser
  • Meget karakteriserede reagenser, der har uovertruffen lot-til-lot-konsistens
  • Minimerer genkalibrering eller instrumentjusteringer
  • Opløsningsmidler er kontrolleret for høj analyse og lav UV-absorption, fluorescens, rester og vand
  • En faktisk lot-analyse er angivet på etiketten
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethanol
Smeltepunkt −114,5 °C
Absorbans Max. 0,7 ved 210 nm, Max. 0,1 ved 240 nm, Maks. 0,01 ved 260 nm
CAS 64-17-5
Farve Farveløs
Tæthed 0,79g/cm3
Mængde 2.5 L
Eksplosionsgrænse Nederst: 3,5 Vol % Øvre: 15 Vol %
Flammepunkt 12 °C
Tændingspunkt 425 °C
Lugt Alkohol
Emballage Glasflaske
Fysisk form Væske
Rester efter fordampning Max. 0,001%
Molekylær formel C2H5OH
Viskositet 1,2 mPas ved 20 °C
Vand Max. 0,2%
Synonym Absolute Ethanol
Kogepunkt 78 °C
Opløselighedsinformation 1 g/L i vand
Molekylvægt (g/mol) 46.07
Procent renhed ≥99.5%
Grad BAGER ANALYZED™ HPLC
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ethanol BAKER HPLC ANALYZED
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Brandfarlig væske Kategori 2
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P243-Træf foranstaltninger mod statisk elektricitet.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P403+P235-Opbevares på et godt ventileret sted. Opbevares køligt.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: ethanol