Få mere at vide
Ethanol absolut, Solveco
Mængde:
3 x 5 L
12 x 1 L
Pakningsstørrelse:
Pakke med 12
Beskrivelse
Velegnet til rutinemæssigt laboratorium og analyse. Solveco Ethanol Absolute er fermenteret og rektificeret ethanol med meget høj renhed. Denne PA-kvalitetsløsning har en naturlig oprindelse.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ethyl Alcohol |
| Absorbans | ≤0.500 (UV 5 cm, 240 nm) |
| Farve | Farveløs |
| Tæthed | ≤0.790 g/cm3 |
| Kogepunkt | 78°C |
| Mængde | 3 x 5 L |
| Emballage | HDPE tromme |
| Formel vægt | 46.07g/mol |
| Procent renhed | 99.9% |
| Grad | AG |