Få mere at vide
Ethanol absolut, Solveco
Artikelnummer. 11594139
Skift visning
Mængde:
3 x 5 L
12 x 1 L
Pakningsstørrelse:
Pakke med 12
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11594139 12 x 1 L Pakke med 12
16661932 3 x 5 L -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatory: This product is subject to excise duty on alcohol in accordance with European Directive 92/83/EEC, all customers must have an authorization before delivery.
Artikelnummer. 11594139 Leverandør Solveco Chemicals Leverandørnr. 1015
Regulatory: This product is subject to excise duty on alcohol in accordance with European Directive 92/83/EEC, all customers must have an authorization before delivery.
Fermenteret og rektificeret ethanol af meget høj renhed, velegnet til rutinelaboratorium og analyse. Alkoholindholdet når 99,9%.
Velegnet til rutinemæssigt laboratorium og analyse. Solveco Ethanol Absolute er fermenteret og rektificeret ethanol med meget høj renhed. Denne PA-kvalitetsløsning har en naturlig oprindelse.
Kemiske identifikatorer
CAS 64-17-5
Molekylær formel C2H6O
Molekylvægt (g/mol) 46.069
InChI nøgle LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl alcohol, alcohol, methylcarbinol, grain alcohol, ethyl hydroxide, ethyl hydrate, algrain, alcohol, anhydrol, tecsol
PubChem CID 702
ChEBI CHEBI:16236
IUPAC navn ethanol
SMIL CCO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethyl Alcohol
Absorbans ≤0.500 (UV 5 cm, 240 nm)
Farve Farveløs
Tæthed ≤0.790 g/cm3
Mængde 12 x 1 L
Emballage HDPE flaske
Kogepunkt 78°C
Formel vægt 46.07g/mol
Procent renhed 99.9%
Grad AG
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Etanol 99,5%
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 2
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P243-Træf foranstaltninger mod statisk elektricitet.
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P403+P233-Opbevares på et godt ventileret sted. Hold beholderen tæt lukket.