Få mere at vide
Ethanol, 96% v/v, Pharmpur™ , Scharlab
Artikelnummer. 11394064
Skift visning
Mængde:
1 L
5 L
Pakningsstørrelse:
1 L
5 L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11394064 5 L 5 L
11384064 1 L 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatory: This product is subject to excise duty on alcohol in accordance with European Directive 92/83/EEC, all customers must have an authorization before delivery.
Artikelnummer. 11394064 Leverandør Scharlab Leverandørnr. ET0003005P
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatory: This product is subject to excise duty on alcohol in accordance with European Directive 92/83/EEC, all customers must have an authorization before delivery.
Anvendes i opløsningsmidler, som desinfektionsmiddel, til farmaceutisk brug, ved syntese af økologiske produkter og i parfumeri.
  • Synonymer: Ethylalkohol, Methylcarbinol, Spiritus, Spirit of wine
  • Molekylformel :C2H5OH
  • Molær masse: 46,07 g/mol
  • CAS: 64-17-5
  • EIN ECS nr.: 200-578-6
  • Dielektrisk konstant: 24,3 ved 25 °C
Reagerer eksplosivt med stærke oxidationsmidler, herunder chromtrioxid, hydrogenperoxid og uorganiske syrer såsom salpetersyre. Kan reagere voldsomt med metaller som magnesium, natrium og kalium for at producere brint. Kan beskadige pakninger, malede overflader, beskyttende og tætnende fedtbelægninger, materialer, gummi og noget plast.
Kemiske identifikatorer
CAS 64-17-5
Molekylær formel C2H6O
Molekylvægt (g/mol) 46.069
InChI nøgle LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl alcohol, alcohol, methylcarbinol, grain alcohol, ethyl hydroxide, ethyl hydrate, algrain, alcohol, anhydrol, tecsol
PubChem CID 702
ChEBI CHEBI:16236
IUPAC navn ethanol
SMIL CCO
Tekniske data
Smeltepunkt -117°C
Absorbans 0.40 (5.0cm, 240nm)
Surhed 0.003% max (as CH3COOH)
Udseende Clear, Colorless
Tæthed 0.81g/cm3
Mængde 5 L
Flammepunkt 9°C
Identifikation Passes Test
Tændingspunkt 425°C
Fysisk form Væske
Rester efter fordampning 0.001% max
Damptryk ∼59hPa at 20°C
Kogepunkt 78°C
Opløselighedsinformation Miscible in water at 20°C
Formel vægt 46.07g/mol
Procent renhed 95.1 to 96.9% v/v, 92.6 to 95.2% w/w
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ethanol 96% v/v, extra pure, Ph Eur, BP
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 2
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P241-Anvend eksplosionssikkert elektrisk/ventilations-/lys-/ /udstyr.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P240-Beholder og modtageudstyr jordforbindes/potentialudlignes.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P501-Indholdet/beholderen bortskaffes i
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: ethanol