Få mere at vide
Ethanol, 96% v/v, Pharmpur™ Grad, Scharlab
Artikelnummer. 12422902
Skift visning
Mængde:
2.5 L
Emballage:
HDPE flaske
Pakningsstørrelse:
2.5 L
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
12422902 2.5 L HDPE flaske 2.5 L
1 options
Regulatory: This product is subject to excise duty on alcohol in accordance with European Directive 92/83/EEC, all customers must have an authorization before delivery.
Artikelnummer. 12422902 Leverandør Scharlab Leverandørnr. ET00032500
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatory: This product is subject to excise duty on alcohol in accordance with European Directive 92/83/EEC, all customers must have an authorization before delivery.
Ekstra rent opløsningsmiddel opfylder Ph Eur- og BP-specifikationerne og er analyseret i henhold til retningslinje CPMP/ICH/283/95.
Scharlab tilbyder den farmaceutiske industri opløsningsmidler og reagenser, der overholder Pharmacopeial Monographys. Alle Pharmpur™ produkter overholder Ph Eur, USP og/eller andre farmakopéer, der angiver, at deres specifikationer opfylder den europæiske eller amerikanske farmakopé.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethanol
Smeltepunkt -117°C
Absorbans Max. 0.40 at 240nm, Max. 0.30 at 250-260nm, Max. 0.10 at 270-340nm
CAS 64-17-5
Farve Farveløs
Surhed Max. 0.003%
Udseende Clear
Tæthed 0.805 - 0.812g/cm3
Mængde 2.5 L
Flammepunkt 9°C
Identifikation Passes test
Tændingspunkt 425°C
Emballage HDPE flaske
Fysisk form Væske
Renhedsgrad noter Applications: solvents, disinfectant, for pharmaceutical use, synthesis of organic products, perfumery
Rester efter fordampning Max. 0.001%
Analyseprocentområde 95.1 - 96.9%
Assay Procent Noter v/v
Molekylær formel C2H6O
Lineær formel C2H5OH
Damptryk 59 hPa
FN nummer 1170
Synonym ethyl alcohol, alcohol, methylcarbinol, grain alcohol, ethyl hydroxide, ethyl hydrate, algrain, alcohol, anhydrol, tecsol
Kogepunkt 78°C
Opløselighedsinformation Miscible in water
InChI nøgle LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
SMIL CCO
IUPAC navn ethanol
Molekylvægt (g/mol) 46.069
PubChem CID 702
ChEBI CHEBI:16236
Formel vægt 46.07g/mol
Grad Pharmpur
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • ethanol
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Brandfarlig væske Kategori 2
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P241-Anvend eksplosionssikkert elektrisk/ventilations-/lys-/ /udstyr.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: ethanol