Få mere at vide
Ethanol, 96% (v/v), BAKER ANALYZED , J.T. Baker™
Artikelnummer. 10371231 Shop alle J.T.Baker produkter
Mængde:
5 L
Emballage:
EcoTainer Metal Safety Can
Pakningsstørrelse:
5 L
Regulatory: This product is subject to excise duty on alcohol in accordance with European Directive 92/83/EEC, all customers must have an authorization before delivery.
Artikelnummer. 10371231
Brand: JT Baker 8007.5000
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatory: This product is subject to excise duty on alcohol in accordance with European Directive 92/83/EEC, all customers must have an authorization before delivery.
Kemikalie af høj kvalitet, der overgår ACS-specifikationerne til laboratoriebrug og specialiseret industriel brug.
  • Overstiger kravene fastsat af American Chemical Society (ACS)
  • Etiket giver en faktisk partianalyse som en garanti for renhed og konsistens
  • Analytiske metoder, der anvendes til disse bestemmelser, er baseret på standardtestprocedurer beskrevet i tekniske publikationer
  • Forbedringer udviklet af J.T. Baker er ansat for at opnå en højere grad af pålidelighed
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethanol
Smeltepunkt -114.5°C
CAS 64-17-5
Farve Farveløs
Tæthed 0.79g/cm3 at 20°C
Kogepunkt 78°C
Mængde 5 L
Eksplosionsgrænse 3.5 - 15 Vol %
Flammepunkt 12°C
Tændingspunkt 425°C
Lugt Alcohol-like
Emballage EcoTainer Metal Safety Can
Fysisk form Væske
Renhedsgrad noter Exceeds ACS specifications
Analyseprocentområde 95.1 to 96.9% v/v
Rester efter fordampning Max. 0.001%
Molekylær formel C2H6O
Titrerbar syre Max. 0.0005meq/g
Lineær formel C2H5OH
Titrerbar base Max. 0.0002meq/g
Viskositet 1.2 mPas at 20°C
Synonym ethyl alcohol, alcohol, methylcarbinol, grain alcohol, ethyl hydroxide, ethyl hydrate, algrain, alcohol, anhydrol, tecsol
InChI nøgle LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
SMIL CCO
IUPAC navn ethanol
Molekylvægt (g/mol) 46.069
PubChem CID 702
ChEBI CHEBI:16236
Formel vægt 46.07g/mol
Procent renhed 96%
Grad BAGER ANALYZED
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • ethanol absolute
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 2
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P240-Beholder og modtageudstyr jordforbindes/potentialudlignes.
  • P241-Anvend eksplosionssikkert elektrisk/ventilations-/lys-/ /udstyr.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: ethanol