Få mere at vide
Ethanol, 96% v/v, BAKER ANALYZED™ , J.T. Baker™
Artikelnummer. 15558454 Shop alle J.T.Baker produkter
Mængde:
2.5 L
Emballage:
HDPE
Pakningsstørrelse:
2.5 L
Regulatory: This product is subject to excise duty on alcohol in accordance with European Directive 92/83/EEC, all customers must have an authorization before delivery.
Artikelnummer. 15558454
Brand: JT Baker 8007.2500PE
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatory: This product is subject to excise duty on alcohol in accordance with European Directive 92/83/EEC, all customers must have an authorization before delivery.
Overstiger ACS-specifikationerne for at give forbedret konsistens og karakterisering af reagenset.
BAGER ANALYZED™ reagenser er en kvalitet af højkvalitetskemikalier til laboratoriebrug og specialiseret industriel brug. Hver BAGER ANALYZED™ Reagensetiketten giver en faktisk lotanalyse som garanti for renhed og konsistens. Analytiske metoder, der anvendes til disse bestemmelser, er baseret på standardtestprocedurer beskrevet i tekniske publikationer.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethanol
Smeltepunkt −114.5°C
CAS 64-17-5
Farve Farveløs
Tæthed 0.79g/cm3 at 20°C
Kogepunkt 78°C
Mængde 2.5 L
Eksplosionsgrænse Lower: 3.5 Vol %, Upper: 15 Vol %
Flammepunkt 12°C
Tændingspunkt 425°C
Lugt Alcohol
Emballage HDPE
Fysisk form Væske
Rester efter fordampning Max. 0.001%
Molekylær formel C2H5OH
Titrerbar syre Max. 0.0005 meq/g
Titrerbar base Max. 0.0002 meq/g
Viskositet 1.2 mPas at 20°C
Molekylvægt (g/mol) 46.07
Procent renhed Min. 95.1 to 96.9% v/v
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2,5LT Ethanol, 96% (v/v) BAKER ANALYZED Reagent
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 2
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P241-Anvend eksplosionssikkert elektrisk/ventilations-/lys-/ /udstyr.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P403+P235-Opbevares på et godt ventileret sted. Opbevares køligt.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: ethanol