Tekniske data
| Smeltepunkt | -114 °C |
| Farve | Maks. 10 (APHA) |
| Mængde | 1 L |
| Rester efter fordampning | max. 0.001% |
| Analyseprocentområde | 95.1 to 96.9% (v/v) |
| Titrerbar syre | max. 0.0005 meq/g |
| Titrerbar base | max. 0.0002 meq/g |